Få mere at vide
N-Isopropyldopamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Isopropyldopamine Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-8(2)12-6-5-9-3-4-10(13)11(14)7-9;/h3-4,7-8,12-14H,5-6H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 231.1026 |