Få mere at vide
N-isopropylcyclohexylamin, TRC
Artikelnummer. 30401313
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30401313 5 g
1 options
Artikelnummer. 30401313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8244555G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isopropylcyclohexylamine
CAS 1195-42-2
Molekylær formel C9H19N
Mængde 5 g
Synonym Cyclohexylisopropylamine, Isopropylcyclohexylamine, N-(1-Methylethyl)cyclohexanamine, N-Cyclohexyl-N-isopropylamine, N-Cyclohexylisopropylamine, N-Isopropyl-N-cyclohexylamine, N-Isopropylcyclohexanamine, N- Isopropylcyclohexylamine, NSC 86132
InChI formel InChI=1S/C9H19N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h8-10H,3-7H2,1-2H3
SMIL CC(C)NC1CCCCC1
IUPAC navn N-propan-2-ylcyclohexanamin
Molekylvægt (g/mol) 141.25
Formel vægt 141.1517