Få mere at vide
N-isopropylcyclohexylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Isopropylcyclohexylamine |
| CAS | 1195-42-2 |
| Molekylær formel | C9H19N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cyclohexylisopropylamine, Isopropylcyclohexylamine, N-(1-Methylethyl)cyclohexanamine, N-Cyclohexyl-N-isopropylamine, N-Cyclohexylisopropylamine, N-Isopropyl-N-cyclohexylamine, N-Isopropylcyclohexanamine, N- Isopropylcyclohexylamine, NSC 86132 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h8-10H,3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)NC1CCCCC1 |
| IUPAC navn | N-propan-2-ylcyclohexanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.25 |
| Formel vægt | 141.1517 |