Få mere at vide
N-Isopropylcarvedilol, Mikromol™
Artikelnummer. 17911956
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17911956 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17911956 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0291.170025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Isopropylcarvedilol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isopropyl Carvedilol
CAS 1246819-01-1
Analyt- eller komponentnavne N-Isopropyl Carvedilol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H32 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl](1-methylethyl)amino]-, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl](1-methylethyl)amino]propan-2-ol, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[isopropyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol, N-Isopropylcarvedilol, Carvedilol RC F (USP)
InChI formel InChI=1S/C27H32N2O4/c1-19(2)29(15-16-32-25-13-7-6-12-24(25)31-3)17-20(30)18-33-26-14-8-11-23-27(26)21-9-4-5-10-22(21)28-23/h4-14,19-20,28,30H,15-18H2,1-3H3
SMIL COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)C(C)C
IUPAC navn 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl-propan-2-ylamino]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 448.55
Mængde 25 mg
Formel vægt 448.2362 g/mol