Få mere at vide
N-isopropylanilin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332926
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332926 50 g 50g
11322926 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10646.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 768-52-5 | C9H13N | 135.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-52-5
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00026347
InChI nøgle FRCFWPVMFJMNDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylaniline, isopropylaniline, n-phenylisopropylamine, benzenamine, n-1-methylethyl, aniline, n-isopropyl, n-propan-2-yl aniline, n-iso-propylaniline, unii-i7y9616f3r, ccris 4831, 2-phenylamino propane
PubChem CID 13032
IUPAC navn N-propan-2-ylanilin
SMIL CC(C)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isopropylaniline
Smeltepunkt -32°C
Tæthed 0.938
Kogepunkt 203°C to 204°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Brydningsindeks 1.5385
Mængde 50 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2205871
Formel vægt 135.21
Procent renhed 98%