Få mere at vide
N-Isopropylaniline, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Isopropylaniline |
| CAS | 768-52-5 |
| Molekylær formel | C9H13N |
| MDL nummer | MFCD00026347 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | C1=C(NC(C)C)C=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.21 |
| Procent renhed | 98% |