Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-isopropylacrylamid, 99%, ren, stabiliseret
Artikelnummer. 15284724 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15284724 2.5 kg 2.5kg
10537942 25 g 25g
10730102 100 g 100g
10239700 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15284724 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 412780025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 2210-25-5 | C6H11NO | 113,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2210-25-5
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD00041913
InChI nøgle QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9u
PubChem CID 16637
IUPAC navn N-propan-2-ylprop-2-enamid
SMIL CC(C)NC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isopropylacrylamide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 62,0 °C til 66,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 89,0 °C til 92,0 °C (2,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Lineær formel CH2CHCONHCH(CH3)2
Mængde 2.5 kg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Stabilisator 500 ppm (ca.) MEHQ
Formel vægt 113.16
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Isopropylacrylamide, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.