Få mere at vide
N-isopropylacrylamid, 97%
Artikelnummer. 15442719
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442719 25 g 25g
15452719 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66262.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2210-25-5 | C6H11NO | 113,16 g/mol
N-isopropylacrylamid bruges til at fremstille poly(N-isopropylacrylamid) (pNIPA, pNIPAAm, pNIPAA eller pNIPAm) termofølsomme polymer- eller copolymerbaserede hydrogeler. Polymerer, der indeholder NIPAM, krymper dramatisk over 33 °C. Monomer anvendt til fremstilling af termisk følsomme, vand-kvældbare hydrogeler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-isopropylacrylamid anvendes til fremstilling af poly(N-isopropylacrylamid) (pNIPA, pNIPAAm, pNIPAA eller pNIPAm) termofølsomme polymer- eller copolymerbaserede hydrogeler. Polymerer, der indeholder NIPAM, krymper dramatisk over 33 °C. Monomer anvendt til fremstilling af termisk følsomme, vand-kvældbare hydrogeler.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2210-25-5
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD00041913
InChI nøgle QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9u
PubChem CID 16637
SMIL CC(C)NC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isopropylacrylamide
Smeltepunkt 60°C to 63°C
Kogepunkt 89°C to 92°C (2 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1744926
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn N-(propan-2-yl)prop-2-enamid
Formel vægt 113.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Isopropylacrylamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Isopropylacrylamide