Få mere at vide
N-isopropyl-N-methylamin, TRC
Artikelnummer. 30136157
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136157 10 g
30006494 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136157 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI87225010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4747-21-1
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.14
Synonym 2-(Methylamino)propane, Isopropylmethylamine, N,1-dimethyl-Ethylamine, N-methyl-Isopropylamine, Methylisopropylamine, N-Methyl-N-(1-methylethyl)amine, N-Methylisopropylamine, NSC 1065;
IUPAC navn N-methylpropan-2-amin
SMIL CNC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isopropyl-N-methylamine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)5-3/h4-5H,1-3H3
Formel vægt 73.0891