missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Isopropyl-N-methylamine-d7 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Isopropyl-N-methylamine-d7 Hydrochloride |
| CAS | 2733969-46-3 |
| Molekylær formel | C4H4D7N . (HCl) |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-Methylisopropylamine-d7 Hydrochloride, Methylisopropylammonium-d7 Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-4(2)5-3;/h4-5H,1-3H3;1H/i1D3,2D3,4D; |
| SMIL | CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cl |
| IUPAC navn | N-methylpropan-d7-2-amine hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.64 |
| Formel vægt | 116.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?