Få mere at vide
N-Isopropyl Carvedilol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Isopropyl Carvedilol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H32N2O4/c1-19(2)29(15-16-32-25-13-7-6-12-24(25)31-3)17-20(30)18-33-26-14-8-11-23-27(26)21-9-4-5-10-22(21)28-23/h4-14,19-20,28,30H,15-18H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 448.2362 |