missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Isopropyl Carvedilol-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Isopropyl Carvedilol-d6 |
| CAS | 1246815-40-6 |
| Molekylær formel | C27H26D6N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H32N2O4/c1-19(2)29(15-16-32-25-13-7-6-12-24(25)31-3)17-20(30)18-33-26-14-8-11-23-27(26)21-9-4-5-10-22(21)28-23/h4-14,19-20,28,30H,15-18H2,1-3H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(N(CCOc1ccccc1OC)CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-yl-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.59 |
| Formel vægt | 454.2739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?