Få mere at vide
N-Isopropyl-4-nitroaniline, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499067
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15499067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52375.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25186-43-0
Molekylær formel C9H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 180.207
MDL nummer MFCD00128997
InChI nøgle VTSUWHFLMJLYKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropyl-4-nitroaniline, benzenamine, n-1-methylethyl-4-nitro, 4-isopropylamino-nitrobenzene, p-nitrophenyl-isopropylamine, 4-nitro-n-propan-2-yl aniline, n-1-methylethyl-4-nitroaniline, benzenamine,n-1-methylethyl-4-nitro
PubChem CID 32833
IUPAC navn 4-nitro-N-propan-2-ylaniline
SMIL CC(C)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isopropyl-4-nitroaniline
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Formel vægt 180.2
Procent renhed ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Isopropyl-4-nitroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N-(1-methylethyl)-4-nitrobenzenamine