Få mere at vide
N-Isopropyl-4-((2-methylhydrazinyl)methyl)benzamide hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30987099
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30987099 250 mg 250mg
30978162 1 g 1g
30982570 5 g 5g
30975826 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30987099 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD149099250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isopropyl-4-((2-methylhydrazinyl)methyl)benzamide hydrochloride
CAS 366-70-1
Molekylær formel C12H20ClN3O
MDL nummer MFCD00072082
Mængde 250 mg
SMIL O=C(NC(C)C)C1=CC=C(CNNC)C=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 257.76
Procent renhed 98%