Få mere at vide
N-Isopropyl-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Isopropyl-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline |
| CAS | 40318-47-6 |
| Molekylær formel | C11H15N3O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-propan-2-ylaniline |
| SMIL | CC1=C(C)C=C([N+]([O-])=O)C(NC(C)C)=C1[N+]([O-])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.25 |
| Formel vægt | 253.1063 |