Få mere at vide
N-Isopropyl-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline, TRC
Artikelnummer. 30397960
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30397960 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30397960 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI824436250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Isopropyl-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline
CAS 40318-47-6
Molekylær formel C11H15N3O4
Mængde 250 mg
Synonym 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-propan-2-ylaniline
SMIL CC1=C(C)C=C([N+]([O-])=O)C(NC(C)C)=C1[N+]([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 253.25
Formel vægt 253.1063