Få mere at vide
N-Isopropyl-2-methyl-d3-2-propyl-3-hydroxypropyl Carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Isopropyl-2-methyl-d3-2-propyl-3-hydroxypropyl Carbamate |
| CAS | 1189878-05-4 |
| Molekylær formel | C11 2H3 H20 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)/i4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(CO)(CCC)COC(=O)NC(C)C |
| IUPAC navn | [2-(hydroxymethyl)-2-(trideuteriomethyl)pentyl] N-propan-2-ylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.32 |
| Formel vægt | 220.1866 |