Få mere at vide
N-isopropyl-2-methyl-2-propyl-3-hydroxypropylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30137316
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137316 500 mg
30006709 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 30137316 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI872625500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25462-17-3
Molekylær formel C11 H23 N O3
Molekylvægt (g/mol) 217.31
Synonym (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate, Carisoprodol Imp. A (EP)
IUPAC navn [2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl] N-propan-2-ylcarbamat
SMIL CCCC(C)(CO)COC(=O)NC(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
Mængde 500 mg
Formel vægt 217.1678