Få mere at vide
N-Isobutyrylguanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Isobutyrylguanosine |
| CAS | 64350-24-9 |
| Molekylær formel | C14H19N5O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(2-Methyl-1-oxopropyl)guanosine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N5O6/c1-5(2)11(23)17-14-16-10-7(12(24)18-14)15-4-19(10)13-9(22)8(21)6(3-20)25-13/h4-6,8-9,13,20-22H,3H2,1-2H3,(H2,16,17,18,23,24)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1 |
| SMIL | O=C1C2=C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=N2)N=C(NC(C(C)C)=O)N1 |
| IUPAC navn | N-(9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl)isobutyramide |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.33 |
| Formel vægt | 353.13 |