Få mere at vide
N-Isobutyrylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Isobutyrylglycine |
| CAS | 15926-18-8 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Glycine, N-(2-methyl-1-oxopropyl)- (9CI, ACI), Glycine, N-isobutyryl- (8CI), N-(2-Methyl-1-oxopropyl)glycine (ACI), (Isobutyrylamino)acetic acid, 2-(2-Methylpropanamido)acetic acid, 2-(2-Methylpropanoylamino)acetic acid, 2-(Isobutyramido)acetic acid, 2-(Isobutyrylamino)acetic acid, Isobutyrylglycine, N-Isobutyrylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3/c1-4(2)6(10)7-3-5(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,10)(H,8,9) |
| SMIL | CC(C)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-methylpropanoylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vægt | 145.0739 |