Få mere at vide
N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine, 97%
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Beskrivelse
N-isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
N-Isobutyryl-5′-O-tert-butyldimethylsilyl-2′-deoxyguanosine is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Moisture sensitive. Store away from oxidizing agents.
N-Isobutyryl-5′-O-tert-butyldimethylsilyl-2′-deoxyguanosine is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Moisture sensitive. Store away from oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 451.6 |
| Procent renhed | 97% |