Få mere at vide
N-isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosin, 97%
Artikelnummer. 15490066
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490066 1 g 1g
15410076 250 mg 250mg
15400076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52726.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 85326-10-9 | C20H33N5O5Si | 451,599 g/mol
N-isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Isobutyryl-5′ -O-tert-butyldimethylsilyl-2′ -deoxyguanosin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85326-10-9
Molekylær formel C20H33N5O5Si
Molekylvægt (g/mol) 451.599
MDL nummer MFCD04972287
InChI nøgle WZQWRHWLQPEBFF-BFHYXJOUSA-N
Synonym n2-isobutyryl-5'-o-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine, n-9-2r,4s,5r-5-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-6-oxo-1h-purin-2-yl-2-methylpropanamide
PubChem CID 12016034
IUPAC navn N-[9-[(2R,4S,5R)-5-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-6-oxo-3H-purin-2-yl]-2-methylpropanamid
SMIL CC(C)C(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C3CC(C(O3)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine
Mængde 1 g
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 451.6
Procent renhed 97%