Få mere at vide
N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine, 97%
Artikelnummer. 15410076
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15410076
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52726.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 85326-10-9 | C20H33N5O5Si | 451.599 g/mol
N-isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
N-Isobutyryl-5′-O-tert-butyldimethylsilyl-2′-deoxyguanosine is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Moisture sensitive. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85326-10-9
Molekylær formel C20H33N5O5Si
Molekylvægt (g/mol) 451.599
MDL nummer MFCD04972287
InChI nøgle WZQWRHWLQPEBFF-BFHYXJOUSA-N
Synonym n2-isobutyryl-5'-o-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine, n-9-2r,4s,5r-5-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-6-oxo-1h-purin-2-yl-2-methylpropanamide
PubChem CID 12016034
IUPAC navn N-[9-[(2R,4S,5R)-5-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-6-oxo-3H-purin-2-yl]-2-methylpropanamide
SMIL CC(C)C(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C3CC(C(O3)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine
Mængde 250 mg
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 451.6
Procent renhed 97%