Få mere at vide
N-Iso Valerylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Iso Valerylglycine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(9)8-4-7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| Mængde | 2.5 g |
| Formel vægt | 159.0895 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |