Få mere at vide
N-iso-Propyl-d7-acrylamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-iso-Propyl-d7-acrylamide |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-4-6(8)7-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3,(H,7,8)/i2D3,3D3,5D |
| Formel vægt | 120.128 |