Få mere at vide
N-iodosuccinimid, TRC
Artikelnummer. 30397085
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30397085 25 g
1 options
Artikelnummer. 30397085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI71990025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Iodosuccinimide
CAS 516-12-1
Molekylær formel C4H4INO2
Mængde 25 g
Synonym 1-iodo-2,5-pyrrolidinedione, NIS, Succiniodimide
InChI formel InChI=1S/C4H4INO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
SMIL IN1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn 1-iodopyrrolidin-2,5-dion
Molekylvægt (g/mol) 224.99
Formel vægt 224.9287