Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Iodosuccinimide |
| Smeltepunkt | 197,0 °C til 204,0 °C |
| Farve | Brun til hvid-gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Iodometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Merck Index | 15,5088 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselig i acetone, methanol, moderat opløselig i dioxan, let opløselig i methylenchlorid og ethyl A, praktisk talt uopløselig i kulstoftetrachlorid, eth |
| Formel vægt | 224.99 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N-Iodosuccinimide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: N-Iodosuccinimide