Få mere at vide
N-iodosuccinimid, 98%
Artikelnummer. 10359450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10359450 100 g Glasflaske 100g
10512661 10 g Glasflaske 10g
10185460 50 g Glasflaske 50g
11985581 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10359450 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 299571000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 516-12-1
Molekylær formel C4H4INO2
Molekylvægt (g/mol) 224.99
MDL nummer MFCD00005512
InChI nøgle LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
IUPAC navn 1-iodpyrrolidin-2,5-dion
SMIL IN1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Iodosuccinimide
Smeltepunkt 197,0 °C til 204,0 °C
Farve Brun til hvid-gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Iodometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15,5088
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselig i acetone, methanol, moderat opløselig i dioxan, let opløselig i methylenchlorid og ethyl A, praktisk talt uopløselig i kulstoftetrachlorid, eth
Formel vægt 224.99
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Iodosuccinimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.