Få mere at vide
N-Iodosuccinimide, 98%
Artikelnummer. 10185460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10185460 50 g Glasflaske 50g
10512661 10 g Glasflaske 10g
10359450 100 g Glasflaske 100g
11985581 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10185460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 299570500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 516-12-1
Molekylær formel C4H4INO2
Molekylvægt (g/mol) 224.99
MDL nummer MFCD00005512
InChI nøgle LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
IUPAC navn 1-iodpyrrolidin-2,5-dion
SMIL IN1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Iodosuccinimide
Smeltepunkt 197.0°C to 204.0°C
Farve Brun til hvid-gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Iodometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Merck Index 15,5088
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,methanol,moderately soluble in dioxane,slightly soluble in methylene chloride and ethyl a,practically insoluble in carbon tetrachloride,eth
Formel vægt 224.99
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver