Få mere at vide
N-jodsuccinimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476867
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476867 25 g 25g
11466867 5 g 5g
11486867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14320.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224.99 g/mol
N-iodsuccinimid anvendes til fremstilling af vinylsulfoner ud fra olefiner og benzensulfinsyre. Det fungerer som en kilde til I + og er involveret i Hunsdiecker-reaktioner til omdannelse af kanelsyrer og propiolsyrer til henholdsvis de tilsvarende alfa-halostyrener og 1-halo-1-alkyner. Det bruges også til at hydrolysere thioglycosider til 1-hydroxyglycosider med triluoroeddikesyre. Det er involveret i fremstillingen af iodbenzen fra 1,6-diyner. Ydermere fungerer det som et joderingsmiddel i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-iodosuccinimid anvendes til fremstilling af vinylsulfoner ud fra olefiner og benzensulfinsyre. Det fungerer som en kilde til I + og er involveret i Hunsdiecker-reaktioner til omdannelse af kanelsyrer og propiolsyrer til henholdsvis de tilsvarende alfa-halostyrener og 1-halo-1-alkyner. Det bruges også til at hydrolysere thioglycosider til 1-hydroxyglycosider med triluoroeddikesyre. Det er involveret i fremstillingen af iodbenzen fra 1,6-diyner. Ydermere fungerer det som et joderingsmiddel i kemisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i dioxan, tetrahydrfuran og acetonitril. Uopløseligt i ether og carbontetrachlorid.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 516-12-1
Molekylær formel C4H4INO2
Molekylvægt (g/mol) 224.99
MDL nummer MFCD00005512
InChI nøgle LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
IUPAC navn 1-iodpyrrolidin-2,5-dion
SMIL IN1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Iodosuccinimide
Smeltepunkt ∽196°C (decomposition)
Tæthed 2.245
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Beilstein 113917
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in dioxane,tetrahydrfuran and acetonitrile. Insoluble in ether and carbon tetrachloride.
Formel vægt 224.99
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Iodosuccinimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-iodo-2,5-Pyrrolidinedione