Få mere at vide
N-iodosuccinimid, 97%
Beskrivelse
N-iodsuccinimid anvendes til fremstilling af vinylsulfoner ud fra olefiner og benzensulfinsyre. Det fungerer som en kilde til I + og er involveret i Hunsdiecker-reaktioner til omdannelse af kanelsyrer og propiolsyrer til henholdsvis de tilsvarende alfa-halostyrener og 1-halo-1-alkyner. Det bruges også til at hydrolysere thioglycosider til 1-hydroxyglycosider med triluoroeddikesyre. Det er involveret i fremstillingen af iodbenzen fra 1,6-diyner. Ydermere fungerer det som et joderingsmiddel i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-iodosuccinimid anvendes til fremstilling af vinylsulfoner ud fra olefiner og benzensulfinsyre. Det fungerer som en kilde til I + og er involveret i Hunsdiecker-reaktioner til omdannelse af kanelsyrer og propiolsyrer til henholdsvis de tilsvarende alfa-halostyrener og 1-halo-1-alkyner. Det bruges også til at hydrolysere thioglycosider til 1-hydroxyglycosider med triluoroeddikesyre. Det er involveret i fremstillingen af iodbenzen fra 1,6-diyner. Ydermere fungerer det som et joderingsmiddel i kemisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i dioxan, tetrahydrfuran og acetonitril. Uopløseligt i ether og carbontetrachlorid.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Iodosuccinimide |
| Smeltepunkt | ∽196 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 2.245 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 113917 |
| Følsomhed | Lys- og fugtfølsomt |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dioxan, tetrahydrfuran og acetonitril. Uopløseligt i ether og kulstoftetrachlorid. |
| Formel vægt | 224.99 |
Sikkerhed og håndtering
- N-Iodosuccinimide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: N-Iodosuccinimide