Få mere at vide
N-(Iodoacetylaminoethyl)-5-Naphthylamine-1-Sulfonic Acid (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Iodoacetylaminoethyl)-5-Naphthylamine-1-Sulfonic Acid |
| CAS | 36930-63-9 |
| Molekylær formel | C14 H15 I N2 O4 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15IN2O4S/c15-9-14(18)17-8-7-16-12-5-1-4-11-10(12)3-2-6-13(11)22(19,20)21/h1-6,16H,7-9H2,(H,17,18)(H,19,20,21) |
| SMIL | OS(=O)(=O)c1cccc2c(NCCNC(=O)CI)cccc12 |
| IUPAC navn | 5-[2-[(2-iodoacetyl)amino]ethylamino]naphthalene-1-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.25 |
| Formel vægt | 433.9797 |