Få mere at vide
N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine, Mikromol™
Artikelnummer. 17970866
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17970866 25 mg
17923646 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17970866 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1324.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine
CAS 91147-43-2
Analyt- eller komponentnavne N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H11 N5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 41511, N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine, Brimonidine Tartrate Imp. A (EP), Brimonidine Imp. A (EP), Brimonidine Tartrate Impurity A, Brimonidine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H11N5/c1-2-9-10(13-4-3-12-9)7-8(1)16-11-14-5-6-15-11/h1-4,7H,5-6H2,(H2,14,15,16)
SMIL C1CNC(=Nc2ccc3nccnc3c2)N1
IUPAC navn N-quinoxalin-6-ylimidazolidin-2-imin
Molekylvægt (g/mol) 213.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 213,1014 g/mol