missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine), Mikromol™
Beskrivelse
N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine) |
| CAS | 75439-01-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H15 N5 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine, Moxonidine Imp. B (EP), 4-Methoxymoxonidine, Moxonidine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O2/c1-6-13-8(16-2)7(9(14-6)17-3)15-10-11-4-5-12-10/h4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,15) |
| SMIL | COc1nc(C)nc(OC)c1N=C2NCCN2 |
| IUPAC navn | N-(4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imine |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?