Få mere at vide
N-(imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethyl)-N-methylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10173084
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10173084 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10173084 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33146CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethyl)-N-methylamine
CAS 864068-82-6
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C9H11N3
MDL nummer MFCD08271888
Mængde 250 mg
Synonym n-imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl-n-methylamine, imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl methyl amine, 1-imidazo 1,2-a pyridin-6-yl-n-methylmethanamine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl methylamine, imidazo 1,2-a pyridine-6-methanamine,n-methyl
InChI nøgle VTAYGJSBPFKWJX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNCC1=CN2C=CN=C2C=C1
IUPAC navn 1-imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl-N-methylmethanamin
Molekylvægt (g/mol) 161.21
PubChem CID 7537497
Formel vægt 161.21
Procent renhed 95%