missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N(Im)-Ethoxycarbonyl-S-ethoxycarbonyl L-Ergothioneine Methyl Ester Iodide, TRC

Artikelnummer. 30377535
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377535 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89047550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N(Im)-Ethoxycarbonyl-S-ethoxycarbonyl L-Ergothioneine Methyl Ester Iodide
CAS 162240-57-5
Molekylær formel C16H26IN3O6S
Mængde 50 mg
Synonym (S)-1-(Ethoxycarbonyl)-2-[(ethoxycarbonyl)thio]-alpha-(methoxycarbonyl)-N,N,N-trimethyl-1H-imidazole-4-ethanaminium Iodide
InChI formel InChI=1S/C16H26N3O6S.HI/c1-7-24-15(21)18-10-11(17-14(18)26-16(22)25-8-2)9-12(13(20)23-6)19(3,4)5;/h10,12H,7-9H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t12-;/m0./s1
SMIL [I-].CCOC(=O)Sc1nc(C[C@@H](C(=O)OC)[N+](C)(C)C)cn1C(=O)OCC
IUPAC navn [(2S)-3-(1-ethoxycarbonyl-2-ethoxycarbonylsulfanylimidazol-4-yl)-1-methoxy-1-oxopropan-2-yl]-trimethylazanium;iodide
Molekylvægt (g/mol) 515.36
Formel vægt 515.0587
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.