Få mere at vide
N-hydroxysulfosuccinimid natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30399657
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30399657 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30399657 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH954000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
CAS 106627-54-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 H4 N O6 S . Na
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5NO6S.Na/c6-3-1-2(12(9,10)11)4(7)5(3)8;/h2,8H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].ON1C(=O)CC(C1=O)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidin-3-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 217.13
Formel vægt 216.9657
Procent renhed >95