Få mere at vide
N-hydroxysulfosuccinimid natriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt |
| CAS | 106627-54-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 H4 N O6 S . Na |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO6S.Na/c6-3-1-2(12(9,10)11)4(7)5(3)8;/h2,8H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].ON1C(=O)CC(C1=O)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | natrium; 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidin-3-sulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.13 |
| Formel vægt | 216.9657 |
| Vis mere |