Få mere at vide
N-hydroxysulfosuccinimid natriumsalt, 97%
Beskrivelse
N-Hydroxysulfosuccinimid-natriumsalt anvendes som tværbindingsmidler til fremstilling af hydrofile aktive estere. Det bruges også til at aktivere carboxylsyrer til de mere reaktive succinimidylestere til kobling, biotinylering og konjugering med fluoroforer. Yderligere fungerer det som en hydrofil ligand og bruges også til kovalent binding af proteiner til carboxylholdige perler, harpikser, andre nanopartikler. Det er involveret i omdannelsen af carboxylgrupper til primære amin-reaktive sulfo-NHS-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Hydroxysulfosuccinimid-natriumsalt anvendes som tværbindingsmidler til fremstilling af hydrofile aktive estere. Det bruges også til at aktivere carboxylsyrer til de mere reaktive succinimidylestere til kobling, biotinylering og konjugering med fluoroforer. Yderligere fungerer det som en hydrofil ligand og bruges også til kovalent binding af proteiner til carboxylholdige perler, harpikser, andre nanopartikler. Det er involveret i omdannelsen af carboxylgrupper til primære amin-reaktive sulfo-NHS-estere.
Opløselighed Opløselig i methanol og vand
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt |
| Smeltepunkt | 250 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 6359129 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol og vand. |
| Formel vægt | 217.13 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt