Få mere at vide
N-Hydroxysulfosuccinimid-natriumsalt, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469547
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469547 1 g 1g
15489547 250 mg 250mg
15479547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52795.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106627-54-7 | C4H4NNaO6S | 217.127 g/mol
N-Hydroxysulfosuccinimid-natriumsalt anvendes som tværbindingsmidler til fremstilling af hydrofile aktive estere. Det bruges også til at aktivere carboxylsyrer til de mere reaktive succinimidylestere til kobling, biotinylering og konjugering med fluoroforer. Yderligere fungerer det som en hydrofil ligand og bruges også til kovalent binding af proteiner til carboxylholdige perler, harpikser, andre nanopartikler. Det er involveret i omdannelsen af carboxylgrupper til primære amin-reaktive sulfo-NHS-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Hydroxysulfosuccinimid-natriumsalt anvendes som tværbindingsmidler til fremstilling af hydrofile aktive estere. Det bruges også til at aktivere carboxylsyrer til de mere reaktive succinimidylestere til kobling, biotinylering og konjugering med fluoroforer. Yderligere fungerer det som en hydrofil ligand og bruges også til kovalent binding af proteiner til carboxylholdige perler, harpikser, andre nanopartikler. Det er involveret i omdannelsen af carboxylgrupper til primære amin-reaktive sulfo-NHS-estere.
Opløselighed Opløselig i methanol og vand
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106627-54-7
Molekylær formel C4H4NNaO6S
Molekylvægt (g/mol) 217.127
MDL nummer MFCD00043100
InChI nøgle RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-hydroxysulfosuccinimide sodium salt, sulfo-nhs, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt, 3-pyrrolidinesulfonic acid, 1-hydroxy-2,5-dioxo-, monosodium salt, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxusulfosuccinimide sodium, n-hydroxy-2-sodiosulfo succinimide, n-hydroxysulfosuccinimide,sodium salt, n-hydroxusulfosuccinimide sodium salt
PubChem CID 3520574
IUPAC navn natrium;1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidin-3-sulfonat
SMIL C1C(C(=O)N(C1=O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
Smeltepunkt 250°C
Mængde 1 g
Beilstein 6359129
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and water.
Formel vægt 217.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt