missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Hydroxysuccinimidyl trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hydroxysuccinimidyl-trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylat |
| CAS | 183997-00-4 |
| Molekylær formel | C14 H21 N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO4/c1-9(2)10-3-5-11(6-4-10)14(18)19-15-12(16)7-8-13(15)17/h9-11H,3-8H2,1-2H3/t10-,11- |
| SMIL | CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-propan-2-ylcyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.32 |
| Formel vægt | 267.1471 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?