Få mere at vide
N-hydroxysuccinimid, TRC
Artikelnummer. 30008229
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008229 25 g
30007360 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008229 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95358525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6066-82-6
Molekylær formel C4 H5 N O3
Molekylvægt (g/mol) 115.09
IUPAC navn 1-hydroxypyrrolidin-2,5-dion
SMIL ON1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxysuccinimide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
Formel vægt 115.0269
Procent renhed >95%