Få mere at vide
n-Hydroxysuccinimide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15819140
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15819140 25 g
1 options
Artikelnummer. 15819140 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8045180025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 6066-82-6
Smeltepunkt 93°C to 100°C
MDL nummer MFCD00005516
Mængde 25 g
Synonym N-Hydroxysuccinimide, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimide
Molekylvægt (g/mol) 115.09