Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hydroxysuccinimide |
| Navn note | 98+% |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 93,0 °C til 95,0 °C |
| Farve | Brun til brun-gul |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. (60 °C, 2 timer, 1 mm Hg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N-Hydroxysuccinimide
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.