Få mere at vide
N-hydroxysuccinimid, 98+%
Code produit 10255580 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Emballage Conditionnement
10255580 25 g Plastflaske 25g
10437940 100 g Plastflaske 100g
10581211 250 g Plastflaske 250g
10052973 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10255580 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157270250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.78 DKK
    294.65 DKK / 25g
    Spare 50.13 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6066-82-6 | C4H5NO3 | 115,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6066-82-6
Molekylær formel C4H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 115.09
MDL nummer MFCD00005516
InChI nøgle NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
PubChem CID 80170
IUPAC navn 1-hydroxypyrrolidin-2,5-dion
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxysuccinimide
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 93,0 °C til 95,0 °C
Farve Brun til brun-gul
Tab ved tørring 0,5% maks. (60 °C, 2 timer, 1 mm Hg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 21, 380
Fieser 01,487; 09,246
Merck Index 15, 4884
Opløselighedsinformation som er praktisk talt uopløselig i acetone
Formel vægt 115.09
Procent renhed 98+%
Fysisk form Flydende eller fast
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Hydroxysuccinimide
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Conseils de prudence
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.