Få mere at vide
N-hydroxysuccinimid, 98+%
Artikelnummer. 10052973 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10052973 1 kg Plastflaske 1kg
10255580 25 g Plastflaske 25g
10437940 100 g Plastflaske 100g
10581211 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10052973 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157270010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6066-82-6 | C4H5NO3 | 115,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6066-82-6
Molekylær formel C4H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 115.09
MDL nummer MFCD00005516
InChI nøgle NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
PubChem CID 80170
IUPAC navn 1-hydroxypyrrolidin-2,5-dion
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxysuccinimide
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 93,0 °C til 95,0 °C
Farve Brun til brun-gul
Tab ved tørring 0,5% maks. (60 °C, 2 timer, 1 mm Hg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 21, 380
Fieser 01,487; 09,246
Merck Index 15, 4884
Opløselighedsinformation som er praktisk talt uopløselig i acetone
Formel vægt 115.09
Procent renhed 98+%
Fysisk form Flydende eller fast
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Hydroxysuccinimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Hydroxysuccinimide