Få mere at vide
N-hydroxysuccinimid, 98+%
Artikelnummer. 11404073
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404073 100 g 100g
11494063 25 g 25g
11414073 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404073 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10312.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6066-82-6 | C4H5NO3 | 115,088 g/mol
N-Hydroxysuccinimid bruges til forbedrede amideringer i carbodiimid-metoden. Det bruges også til at aktivere en carboxylgruppe og reagerer med amin for at danne amid. Det er involveret i fremstillingen af N-hydroxymaleimid-styren-copolymer. Yderligere finder det anvendelse i analytisk kemi. Som et tilsætningsstof bruges det i carbodiimidmetoden til forbedrede amideringer og peptidkoblinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Hydroxysuccinimid bruges til forbedrede amideringer i carbodiimid-metoden. Det bruges også til at aktivere en carboxylgruppe og reagerer med amin for at danne amid. Det er involveret i fremstillingen af N-hydroxymaleimid-styren-copolymer. Yderligere finder det anvendelse i analytisk kemi. Som et tilsætningsstof bruges det i carbodiimidmetoden til forbedrede amideringer og peptidkoblinger.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylformamid, alkoholer og ethylacetat. Uopløseligt i kold æter.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider og stærke baser. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6066-82-6
Molekylær formel C4H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 115.088
MDL nummer MFCD00005516
InChI nøgle NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
PubChem CID 80170
IUPAC navn 1-hydroxypyrrolidin-2,5-dion
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxysuccinimide
Smeltepunkt 94 °C til 99 °C
Analyseprocentområde >98%
Mængde 100 g
Beilstein 113913
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, dimethylformamid, alkoholer og ethylacetat. Uopløselig i kold æter.
Formel vægt 115.09
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Hydroxysuccinimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Hydroxysuccinimide