Få mere at vide
N'-Hydroxypyridin-4-carboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10638550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10638550 5 g Glasflaske 5g
10566820 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10638550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432480050
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 1594-57-6
Molekylær formel C6H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00125873
InChI nøgle ZUUATXHRJFHSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n'-hydroxypyridine-4-carboximidamide, pyridine-4-amidoxime, 4-pyridylamidoxime, n-hydroxyisonicotinamidine, n-hydroxy-isonicotinamidine, isonicotinamidoxime, isonicotinohydroxamamide, 4-pyridinecarboxamidoxime, n-hydroxyisonicotinimidamide, z-n'-hydroxyisonicotinimidamide
PubChem CID 5355713
IUPAC navn nitroso(lH-pyridin-4-yliden)methanamin
SMIL N\C(=N/O)C1=CC=NC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 175.0°C to 180.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 137.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Pyridylamidoxime
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.