Få mere at vide
N'-Hydroxypyridin-3-carboximidamid, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide |
| CAS | 1594-58-7 |
| Molekylær formel | C6H7N3O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9) |
| SMIL | ONC(=N)c1cccnc1 |
| IUPAC navn | N-hydroxypyridin-3-carboximidamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.14 |
| Formel vægt | 137.0589 |