Få mere at vide
N'-Hydroxypyridin-3-carboximidamid, TRC
Artikelnummer. 30401992
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30401992 1 g
1 options
Artikelnummer. 30401992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9537501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide
CAS 1594-58-7
Molekylær formel C6H7N3O
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
SMIL ONC(=N)c1cccnc1
IUPAC navn N-hydroxypyridin-3-carboximidamid
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Formel vægt 137.0589